Merck
536644
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Boc-アミノ)-1,5-ペンタンジオール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO(CH2)3CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS番号:
分子量:
219.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −15°, c = 1 in chloroform
mp
59-62 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CCCO
InChI
1S/C10H21NO4/c1-10(2,3)15-9(14)11-8(7-13)5-4-6-12/h8,12-13H,4-7H2,1-3H3,(H,11,14)/t8-/m0/s1
InChI Key
UBNNKNSFDFANKW-QMMMGPOBSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
536644-5G:
536644-VAR:
536644-1G:
536644-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)