Merck
536652
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2-(Boc-アミノ)-1,4-ブタンジオール
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥36,100
¥36,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥36,100
About This Item
化学式:
HOCH2CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS番号:
分子量:
205.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥36,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −8°, c = 1 in chloroform
mp
65-69 °C (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)CCO
InChI
1S/C9H19NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-7(6-12)4-5-11/h7,11-12H,4-6H2,1-3H3,(H,10,13)/t7-/m0/s1
InChI Key
KLRRFBSWOIUAHZ-ZETCQYMHSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
(S)-(−)-2-(Boc-amino)-1,4-butanediol can be used as a reactant to synthesize:
  • Thiourea-based organocatalysts for asymmetric Michael addition reactions of nitroalkenes to α-nitrocyclohexanone.[1]
  • Bis-copper (II) complex based catalysts for enantioselective Michael reactions.[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
536652-BULK:
536652-1G:
536652-VAR:
536652-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Asymmetric Michael additions of α-nitrocyclohexanone to aryl nitroalkenes catalyzed by natural amino acid-derived bifunctional thioureas
Jo?rres M, et al.
Organic Letters, 14(17), 4518-4521 (2012)
Copper (II) in organic synthesis. XI. Evaluation of the ligand architecture on the efficiency of a copper (II) catalyst for enantioselective Michael reactions
Desimoni G, et al.
Tetrahedron, 51(14), 4131-4144 (1995)