Merck
536601
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H16N2
CAS番号:
分子量:
176.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
アッセイ
95%
光学活性
[α]20/D -1.99°, neat
屈折率
n20/D 1.5450 (lit.)
bp
278-279 °C (lit.)
密度
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
N[C@@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H16N2/c12-11-6-7-13(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9,12H2/t11-/m1/s1
InChI Key
HBVNLKQGRZPGRP-LLVKDONJSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
536601-1G:
536601-BULK:
536601-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)