Merck
536393
Sigma-Aldrich
4,4′-ジニトロジフェニルエーテル
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥6,240
¥6,240
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥6,240
About This Item
化学式:
(NO2C6H4)2O
CAS番号:
分子量:
260.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,240
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
96%
mp
140-145 °C (lit.)
官能基
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C12H8N2O5/c15-13(16)9-1-5-11(6-2-9)19-12-7-3-10(4-8-12)14(17)18/h1-8H
InChI Key
MWAGUKZCDDRDCS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
536393-25G:
536393-5G:
536393-VAR:
536393-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J P Seiler
Carcinogenesis, 6(12), 1811-1813 (1985-12-01)
The results of Salmonella mutagenicity tests with the herbicide nitrofen (2,4-dichlorophenyl-4-nitrophenyl ether, CAS 1836-75-5) reported in the literature seem to vary according to source or lot of the technical product. This behaviour could be reproduced in our experiments, and it