Merck
536385
Sigma-Aldrich
4-Chloro-2,5-dimethoxyaniline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H2(OCH3)2NH2
CAS番号:
分子量:
187.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
mp
118-120 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(Cl)c(OC)cc1N
InChI
1S/C8H10ClNO2/c1-11-7-4-6(10)8(12-2)3-5(7)9/h3-4H,10H2,1-2H3
InChI Key
YGUFQYGSBVXPMC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Other,Blood
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
325.4 °F
引火点(℃)
163 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
536385-BULK:
536385-VAR:
536385-500G:
536385-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)