Merck
536377
Sigma-Aldrich
3-(N,N-Diethylamino)acetanilide
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥10,400
¥10,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥10,400
About This Item
化学式:
(C2H5)2NC6H4NHCOCH3
CAS番号:
分子量:
206.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥10,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
mp
81-84 °C (lit.)
官能基
amide
amine
SMILES記法
CCN(CC)c1cccc(NC(C)=O)c1
InChI
1S/C12H18N2O/c1-4-14(5-2)12-8-6-7-11(9-12)13-10(3)15/h6-9H,4-5H2,1-3H3,(H,13,15)
InChI Key
FPUKYOSOAAPHTN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
536377-100G:
536377-500G:
536377-VAR:
536377-BULK:
536377-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)