Merck
534404
Sigma-Aldrich
N-Boc-cis-4-N-Fmoc-アミノ-L-プロリン
97%
別名:
(2S,4S)-N-tert-ブトキシカルボニル-4-N-(9-フルオレニルメトキシカルボニル)アミノピロリジン-2-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥24,900
¥24,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥24,900
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H28N2O6
CAS番号:
分子量:
452.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
¥24,900
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D -68°, c = 1 in chloroform
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
150-154 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](C[C@H]1C(O)=O)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-25(2,3)33-24(31)27-13-15(12-21(27)22(28)29)26-23(30)32-14-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,15,20-21H,12-14H2,1-3H3,(H,26,30)(H,28,29)/t15-,21-/m0/s1
InChI Key
UPXRTVAIJMUAQR-BTYIYWSLSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
534404-VAR:
534404-1G:
534404-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.