Merck
762067
Sigma-Aldrich
N-Boc-trans-4-hydroxy-D-proline
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H17NO5
CAS番号:
分子量:
231.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
光学活性
[α]/D +70°, c = 0.617 g/mL in methanol
反応適合性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
119-125 °C
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@@H](O)CC1C(O)=O
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)/t6-,7?/m0/s1
InChI Key
BENKAPCDIOILGV-PKPIPKONSA-N
アプリケーション
Boc protected Proline derivative.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
762067-500MG:
762067-VAR:
762067-1G:
762067-BULK:
試験成績書(COA)