Merck
534269
Sigma-Aldrich
2-クロロ-4-ニトロピリジンN-オキシド
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H3ClN2O3
CAS番号:
分子量:
174.54
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
mp
151-155 °C (lit.)
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc[n+]([O-])c(Cl)c1
InChI
1S/C5H3ClN2O3/c6-5-3-4(8(10)11)1-2-7(5)9/h1-3H
InChI Key
YSTCMHHKDOVZDA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
534269-BULK:
534269-25G:
534269-VAR:
534269-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)