Merck
533769
Sigma-Aldrich
2-アニリノフェニル酢酸
別名:
2-フェニルアミノフェニル酢酸, 2-フェニルアミノベンゼン酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5NHC6H4CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
227.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
89-93 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC(=O)Cc1ccccc1Nc2ccccc2
InChI
1S/C14H13NO2/c16-14(17)10-11-6-4-5-9-13(11)15-12-7-2-1-3-8-12/h1-9,15H,10H2,(H,16,17)
InChI Key
NJFCAWNKWPIBAG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • 抗痙攣剤の特性を持つ生物活性分子
以下の反応物質です:
  • Friedel-Crafts環化反応
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
533769-25G:
533769-VAR:
533769-BULK:
試験成績書(COA)