アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5840 (lit.)
bp
243-244 °C (lit.)
密度
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
chloro
SMILES記法
CNc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H8ClN/c1-9-7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5,9H,1H3
InChI Key
WFGYSQDPURFIFL-UHFFFAOYSA-N
詳細
アプリケーション
- N
- -(2-bromoethyl)-N-methyl-3-chloroaniline
- 2-[2-(N-methyl-3-chloroanilino)ethyl]-1,3-isoindolinedione
- N1-(3-chlorophenyl)-N1-methyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
532215-BULK:
532215-1G:
532215-VAR:
532215-5G:
アクティブなフィルタ