Merck
223069
Sigma-Aldrich
4-フルオロ-N-メチルアニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥8,050
5 G
¥28,300
¥8,050
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥8,050
5 G
¥28,300
About This Item
化学式:
FC6H4NHCH3
CAS番号:
分子量:
125.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥8,050
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5320 (lit.)
bp
79 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.040 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
fluoro
SMILES記法
CNc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H8FN/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5,9H,1H3
InChI Key
VLWRKVBQUANIGI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
4-Fluoro-N-methylaniline was used as a model compound to study the in vivo and in vitro biotransformation of secondary aromatic amines[1].
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
168.8 °F - closed cup
引火点(℃)
76 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
223069-1G:
223069-5G:
223069-VAR:
223069-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M G Boersma et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 21(2), 218-230 (1993-03-01)
In vivo and in vitro biotransformation of secondary aromatic amines was investigated using 4-fluoro-N-methylaniline as the model compound. Attention was focused on the role of cytochromes P-450 and the flavin-containing monooxygenase in formation of the various metabolic products. In vitro
James P Driscoll et al.
Chemical research in toxicology, 23(5), 861-863 (2010-04-08)
Here, we report on the mechanism by which flavin-containing monooxygenase 1 (FMO1) mediates the formation of a reactive intermediate of 4-fluoro-N-methylaniline. FMO1 catalyzed a carbon oxidation reaction coupled with defluorination that led to the formation of 4-N-methylaminophenol, which was a