Merck
531553
Sigma-Aldrich
3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HO2CC6H4(CH2)2CO2H
CAS番号:
分子量:
194.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
289-293 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)CCc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)6-3-7-1-4-8(5-2-7)10(13)14/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,11,12)(H,13,14)
InChI Key
QSPCOYVUYYFWAU-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid, also known as 4-(2-carboxyethyl)benzoic acid, is an organic building block that can be used in chemical synthesis. Its density at 40.14°C is 1.1403g/ml.[1]
アプリケーション
3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid may be used as a bridging ligand in the preparation of nickel(II) complexes, [Ni(4,4?-bpy)(H2O)4]n·n(cpp)·0.5nH2O and [Ni(cpp)(4,4?-bpy)(H2O)2]n [4, 4?-bpy = 4, 4?-bipyridine, H2cpp = 3-(4-carboxyphenyl)propionic acid].[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
531553-BULK:
531553-VAR:
531553-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 308-308 (2014)
Impact of Reaction Conditions on the Structures of Nickel (II) Complexes Based on 3?(4?Carboxyphenyl) propionic Acid.
Sun CY, et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 639(1), 129-133 (2013)