Merck
530913
Sigma-Aldrich
3-Butoxypropionitrile
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥6,670
¥6,670
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥6,670
About This Item
化学式:
CH3(CH2)3O(CH2)2CN
CAS番号:
分子量:
127.18
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥6,670
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.421 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
密度
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ether
nitrile
SMILES記法
CCCCOCCC#N
InChI
1S/C7H13NO/c1-2-3-6-9-7-4-5-8/h2-4,6-7H2,1H3
InChI Key
AWVNJBFNHGQUQU-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
192.9 °F - closed cup
引火点(℃)
89.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
530913-BULK:
530913-25G:4548173305349
530913-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Understanding and Successfully Applying Materials for Dye-sensitized solar cells.
Desilvestro H, et al.
Material Matters, 9(1), 14-17 (2014)
Amido-imidol tautomerization by acid-catalyzed addition of nitriles to 16-hydroxyhexadec-cis-9-enoic acid: A novel route for 9-[substituted amido]-16-ol-hexadecanoic acids, and their biological importance and possible industrial utilization.
Hosamani KM and Sattigeri RM.
Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals, 44(2), 254-260 (2005)