Merck
528889
Sigma-Aldrich
4-ブロモ-2-クロロトルエン
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3(Br)Cl
CAS番号:
分子量:
205.48
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.574 (lit.)
bp
212 °C (lit.)
密度
1.54 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(Br)cc1Cl
InChI
1S/C7H6BrCl/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI Key
LIFMTDJMLRECMX-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-ブロモ-2-クロロトルエンは、4-ブロモ-2-ニトロトルエンから調製できます。[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
219.9 °F - closed cup
引火点(℃)
104.4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
528889-100G:
528889-VAR:
528889-BULK:
528889-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of 4-Bromo-2-chlorotoluene.
Xue XM, et al.
Chinese Journal of Pharmaceuticals / Chung-kuo i yao kung yeh tsa chih, 588-588 (2006)