Merck
526401
Sigma-Aldrich
2,4-ビス(トリフルオロメチル)ベンズアルデヒド
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CF3)2C6H3CHO
CAS番号:
分子量:
242.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
172 °C (lit.)
密度
1.48 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(C=O)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-2-1-5(4-16)7(3-6)9(13,14)15/h1-4H
InChI Key
DLRCWXOCZIUZBS-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde is an organic building block.
アプリケーション
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzaldehyde may be used to synthesize 2,2-diamino enol.[1]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.9 °F - closed cup
引火点(℃)
68.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
526401-5G:
526401-VAR:
526401-1G:
526401-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Umpolung by N-heterocyclic carbenes: generation and reactivity of the elusive 2,2-diamino enols (Breslow intermediates).
Albrecht Berkessel et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(49), 12370-12374 (2012-10-20)