Merck
525022
Sigma-Aldrich
4-アミノインドール
97%
別名:
(インドール-4-イル)アミン, 4-インドールアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8N2
CAS番号:
分子量:
132.16
Beilstein:
114919
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
mp
106-109 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1cccc2[nH]ccc12
InChI
1S/C8H8N2/c9-7-2-1-3-8-6(7)4-5-10-8/h1-5,10H,9H2
InChI Key
LUNUNJFSHKSXGQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-Aminoindole is an indole derivative. Its cytokinin activity has been assessed by tobacco pith callus bioassay.[1] 4-Aminoindole can be prepared by reacting 2,6-dinitrotoluene and N,N-dimethylformamide dimethylacetal in anhydrous DMF.[2]
アプリケーション
以下の合成に用いる反応剤です。
  • 細菌のチミジル酸シンターゼのインヒビター
  • 非アルカロイド毒性リグナンの抗がん薬および抗ウイルス薬であるポドフィロトキシン(PPT)の模倣薬
  • ヘッジホッグ経路でのGli1媒介転写のインヒビター
  • タンパク質キナーゼCθ(PKCθ)インヒビター
  • インドール性非ペプチドHIVプロテアーゼインヒビター
  • 一過性レセプター電位カチオンチャネルサブファミリーV メンバー1のアンタゴニスト
  • シクロオキシゲナーゼ2(COX-2)およびリポキシゲナーゼ(LOX)のインヒビター
  • 11β-ヒドロキシステロイドデヒドロゲナーゼ1(11β-HSD1)インヒビター
  • 強力なαVβ3アンタゴニストである4位短鎖置換インドール
  • セロトニントランスポーターおよび5-HT1Aレセプターのリガンド
4-Aminoindole may be used to synthesize:
  • macrolactam tumour promoter indolactam V[3]
  • tricyclic structure of 2-substituted-pyrrolo[2,3-h]quinolin-4-one[2]
  • 4-azidoindole[4]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
525022-BULK:
525022-500MG:
525022-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
An efficient synthesis of azidoindoles and azidotryptophans.
Melhado LL and Leonard NJ.
The Journal of Organic Chemistry, 48(25), 5130-5133 (1983)
Synthestic approaches to the teleocidin-related tumour promoters: a total synthesis of (?)-indolactam V.
de Laszlo SE, et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 4, 344-346 (1986)
Maria Grazia Ferlin et al.
Journal of medicinal chemistry, 48(9), 3417-3427 (2005-04-29)
In our search for potential new anticancer drugs, we designed and synthesized a series of tricyclic compounds containing the antimitotic 2-phenylazaflavone chromophore fused to a pyrrole ring in a pyrroloquinoline structure. Compounds 8, 18, 19, 22, 23, 25 and 26
Cytokinin activity of azaindene, azanaphthalene, naphthalene, and indole derivatives.
Torigoe Y, et al.
Phytochemistry, 11(5), 1623-1630 (1972)