Merck
524832
Sigma-Aldrich
2-Oxo-1-imidazolidinecarbonyl chloride
96%
別名:
エチレンアロファノイルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥14,400
¥14,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥14,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H5ClN2O2
CAS番号:
分子量:
148.55
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥14,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
96%
mp
147-151 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES記法
ClC(=O)N1CCNC1=O
InChI
1S/C4H5ClN2O2/c5-3(8)7-2-1-6-4(7)9/h1-2H2,(H,6,9)
InChI Key
NXJZQSRAFBHNLI-UHFFFAOYSA-N
詳細
2-Oxo-1-imidazolidinecarbonyl chloride (Ethyleneallophanoyl chloride) is an imidazoline derivative. It is a straight-chain allophanoyl chloride.[1]
アプリケーション
イッテルビウム金属促進反応の反応剤
二ヨウ化サマリウムで誘起されたSe-Se結合の還元開裂によるセレノエステルの合成のための反応剤
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
524832-BULK:
524832-10G:
524832-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Dehydrochlorination of Allophanoyl Chlorides. A New Synthesis of Isocyanates.
Sayigh AAR, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 29(11), 3344- 3347 (1964)