Merck
524417
Sigma-Aldrich
3,5-ジニトロ-o-トルアミド
98%
別名:
2-Methyl-3,5-dinitrobenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 G
¥19,000
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 G
¥19,000
About This Item
化学式:
(O2N)2C6H2(CH3)CONH2
CAS番号:
分子量:
225.16
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
170-180 °C (lit.)
官能基
amide
nitro
SMILES記法
Cc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C8H7N3O5/c1-4-6(8(9)12)2-5(10(13)14)3-7(4)11(15)16/h2-3H,1H3,(H2,9,12)
InChI Key
ZEFNOZRLAWVAQF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Water solubility of 3,5-Dinitro-o-toluamide (3,5-DNoTAME) is 447.5mg/L. It affords 3-amino-5-nitro-o-toluamide, via biological reduction.[1] 3,5-DNoTAME also forms colored complexes on reaction with various diamines and organic solvents.[2]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
524417-VAR:
524417-BULK:
524417-50G:4548174016602
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anticoccidial drugs: effects on infectivity and survival intracellularly of Eimeria tenella sporozoites.
L R McDougald et al.
Experimental parasitology, 40(3), 314-319 (1976-12-01)
L P Joyner et al.
Parasitology, 75(2), 155-164 (1977-10-01)
Chicks infected with the Weybridge strains of Eimeria maxima and E. acervulina were not protected by the normal levels of amprolium, but the sporulation of the oocysts was inhibited. With higher drug concentrations, fewer oocysts were produced. E brunetti was
Feed Additive Residues, Isolation and Identification of Amino-nitro-o-toluamide Formed by Biological Reduction of 3, 5-Dinitro-o-tuamide.
Smith GN, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 11(3), 257-260 (1963)
E Panitz
Parasitology, 78(1), 33-40 (1979-02-01)
N,N'-bis (3,4 ditrifluoromethylphenyl) methylmalonamide (Sch 18545) completely controlled a mild Eimeria necatrix infection at 50, 40 or 30 p.p.m. in the diet, and controlled E. tenella infections at 50 and 40 p.p.m. Slight oocyst passage was observed at each E.
T Ohta et al.
Mutation research, 77(1), 21-30 (1980-01-01)
18 feed additives were tested for DNA-modifying effects by the repair test named "rec-assay" with Bacillus subtillis H17 (rec+) and M45 (rec-), and for mutagenicity with Escherichia coli WP2 hcr and 5 Salmonella typhimurium tester strains with the use of