Merck
211427
Sigma-Aldrich
3,5-Dinitro-o-toluic acid
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥7,690
¥7,690
在庫数0
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥7,690
About This Item
化学式:
(O2N)2C6H2(CH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
226.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,690
在庫数0
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
mp
205-207 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
nitro
SMILES記法
Cc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H6N2O6/c1-4-6(8(11)12)2-5(9(13)14)3-7(4)10(15)16/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI Key
CDVNZMKTJIBBBV-UHFFFAOYSA-N
詳細
Synthesis of a series of heterocyclic derivatives of 3,5-dinitro-o-toluic acid has been reported[1].
アプリケーション
3,5-Dinitro-o-toluic acid was used in the synthesis of isoquinolone[2].
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第5類:自己反応性物質
ニトロ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
Jan Code
211427-VAR:
211427-BULK:
211427-500G:
211427-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pyridine annelation of o-methyl arylcarboxylic acids with vilsmeier reagents.
Meth-Cohn O and Taljaard HC.
Tetrahedron Letters, 24(42), 4607-4610 (1983)
Synthesis of some heterocyclic derivatives of 3, 5-dinitro o-toluic acid.
Wu MT.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 9, 31-31 (1972)