Merck
524085
Sigma-Aldrich
2,3,4-Trifluorophenylboronic acid
≥95%
別名:
4,5,6-Trifluorophenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
F3C6H2B(OH)2
CAS番号:
分子量:
175.90
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95%
mp
229-235 °C (lit.)
SMILES記法
OB(O)c1ccc(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6H4BF3O2/c8-4-2-1-3(7(11)12)5(9)6(4)10/h1-2,11-12H
InChI Key
CLGIPVVEERQWSQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • 共役付加反応を介したアリール化カルボニル化合物の調製
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
524085-BULK:
524085-VAR:
524085-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)