Merck
455644
Sigma-Aldrich
4-tert-ブトキシスチレン
99%, contains 200 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
別名:
4-tert-ブトキシスチレン, p-tert-ブトキシスチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHC6H4OC(CH3)3
CAS番号:
分子量:
176.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
含みます
200 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
屈折率
n20/D 1.524 (lit.)
bp
72-73 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
−38 °C (lit.)
密度
0.936 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)Oc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C12H16O/c1-5-10-6-8-11(9-7-10)13-12(2,3)4/h5-9H,1H2,2-4H3
InChI Key
GRFNSWBVXHLTCI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
206.6 °F - closed cup
引火点(℃)
97 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
455644-10ML:
455644-VAR:
455644-BULK:
455644-50ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Wei-Cheng Chen et al.
Polymers, 12(2) (2020-02-23)
In this study, we synthesized two main chain-type block copolymers featuring hydrogen bond donor and acceptor segments through atom transfer radical polymerization (ATRP) using a bifunctionalized polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS) nanoparticle as the initiator. Hydrosilylation of vinylbenzyl chloride at the