Merck
523674
Sigma-Aldrich
4-(トリメチルシリル)フェニルボロン酸
≥95.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiC6H4B(OH)2
CAS番号:
分子量:
194.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥95.0%
mp
173-178 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)c1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H15BO2Si/c1-13(2,3)9-6-4-8(5-7-9)10(11)12/h4-7,11-12H,1-3H3
InChI Key
NRPZMSUGPMYBCQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
523674-1G:
523674-5G:
523674-BULK:
523674-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mariana Hamer et al.
Electrophoresis, 39(8), 1048-1053 (2018-02-01)
Glycosylated hemoglobin (HbA1c) detection is performed routinely in hospitals as it is the most widespread confirmatory diagnosis of diabetes mellitus. Here we present a novel CE method for measuring HbA1c by introducing silica nanoparticles (NPs) modified with a boronic acid