Merck
523615
Sigma-Aldrich
1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-bis[2-(5-norbornen-2-yl)ethyl]disiloxane, mixture of endo and exo
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H38OSi2
CAS番号:
分子量:
374.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
屈折率
n20/D 1.483 (lit.)
bp
272-303 °C (lit.)
密度
0.944 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(CCC1CC2CC1C=C2)O[Si](C)(C)CCC3CC4CC3C=C4
InChI
1S/C22H38OSi2/c1-24(2,11-9-21-15-17-5-7-19(21)13-17)23-25(3,4)12-10-22-16-18-6-8-20(22)14-18/h5-8,17-22H,9-16H2,1-4H3
InChI Key
UWRFNCCYPBVADT-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
523615-BULK:
523615-VAR:
523615-1ML:
523615-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)