Merck
523232
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-methylanisole
90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(CH3)OCH3
CAS番号:
分子量:
156.61
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.42 (lit.)
bp
213-217 °C (lit.)
密度
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cccc(Cl)c1C
InChI
1S/C8H9ClO/c1-6-7(9)4-3-5-8(6)10-2/h3-5H,1-2H3
InChI Key
LTVRGAWOEOKGJZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
3-Chloro-2-methylanisole can be prepared via trifluoroacetic (TFA) anhydride reaction.[1] Enthalpy of vaporization of 3-chloro-2-methylanisole at boiling point (488.15K) is 42.747kjoule/mol.[2]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
523232-BULK:
523232-VAR:
523232-50G:
523232-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 466-466 (2014)
(Arene) tricarbonylmanganese (I) Complexes: a Preparative Study. Crystal Structure of [(6-C6H5CH2COCH2Ph) Mn (CO)3] BF4.
Jackson JD, et al.
Organometallics, 13(10), 3972-3980 (1994)