Merck
522988
Sigma-Aldrich
Dinonylnaphthalenedisulfonic acid solution
55 wt. % in isobutanol
別名:
DNNDSA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥19,000
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥19,000
About This Item
化学式:
(C9H19)2C10H4(SO3H)2
CAS番号:
分子量:
540.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥19,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
濃度
55 wt. % in isobutanol
屈折率
n20/D 1.476
bp
101 °C
溶解性
H2O: insoluble
alcohols, glycol ethers, glycols, esters, ketones, aromatic and aliphatic hydrocarbons: soluble
密度
0.98 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCc1ccc2c(c(CCCCCCCCC)ccc2c1S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C28H44O6S2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-23-19-21-26-25(27(23)35(29,30)31)22-20-24(28(26)36(32,33)34)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19-22H,3-18H2,1-2H3,(H,29,30,31)(H,32,33,34)
InChI Key
KVOYCYJHAKSFSR-UHFFFAOYSA-N
詳細
Dinonylnaphthalenedisulfonic acid solution (DNNDSA) is an aromatic sulphonic acid, hydrophobic in nature.2
アプリケーション
導電性ポリマ-用ド-パント、アミノ基架橋結合コ-ティング用の疎水性酸触媒。
包装
Packaged in glass bottles
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
115.0 °F - closed cup
引火点(℃)
46.11 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
522988-100ML:4548173911465
522988-VAR:
522988-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and characterization of polyaniline nanoparticles in SDS micellar solutions
Kim B, et al.
Synt. Metals, 122(2), 297-304 (2001)
Tarick J El-Baba et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 28(11), 1175-1184 (2014-04-25)
New inlet and vacuum ionization methods provide advantages of specificity, simplicity and speed for the analysis of synthetic polymers and polymer additives directly from surfaces such as fibers using mass spectrometry (MS) on different commercial mass spectrometers (Waters SYNAPT G2