Merck
521884
Sigma-Aldrich
2-エトキシ-1-ナフタレンボロン酸
別名:
2-エトキシ-1-ナフチルボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5OC10H6B(OH)2
CAS番号:
分子量:
216.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
形状
solid
mp
102-106 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
CCOc1ccc2ccccc2c1B(O)O
InChI
1S/C12H13BO3/c1-2-16-11-8-7-9-5-3-4-6-10(9)12(11)13(14)15/h3-8,14-15H,2H2,1H3
InChI Key
QUDVXFWSKXUSMY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • Pd触媒による鈴木宮浦反応
その他情報
無水物を含有します。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
521884-VAR:
521884-5G:
521884-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)