Merck
521795
Sigma-Aldrich
4-Methylphthalonitrile
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥29,400
¥29,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥29,400
About This Item
化学式:
CH3C6H3-1,2-(CN)2
CAS番号:
分子量:
142.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
¥29,400
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
powder or crystals
mp
119-121 °C (lit.)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
Cc1ccc(C#N)c(c1)C#N
InChI
1S/C9H6N2/c1-7-2-3-8(5-10)9(4-7)6-11/h2-4H,1H3
InChI Key
MDXGRFMFORMPGT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
521795-VAR:
521795-10G:4548173165301
521795-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)