Merck
171719
Sigma-Aldrich
1,2-ジシアノベンゼン
98%
別名:
フタロニトリル
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥5,540
500 G
¥17,500
¥5,540
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥5,540
500 G
¥17,500
About This Item
化学式:
C6H4(CN)2
CAS番号:
分子量:
128.13
Beilstein:
775028
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥5,540
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
137-139 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
N#Cc1ccccc1C#N
InChI
1S/C8H4N2/c9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10/h1-4H
InChI Key
XQZYPMVTSDWCCE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
1,2-ジシアノベンゼンは、6配位フタロシアニン類縁体の合成に使用されました[1]
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
171719-BULK:
171719-VAR:
171719-500G:4548173109053
171719-100G:4548173109046
171719-5G:4548173109060
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Takamitsu Fukuda et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 42(47), 16486-16489 (2013-10-18)
A reaction of 1,2-dicyanobenzene and lithium methoxide at 70 °C in methanol yielded the half-phthalocyanine intermediate, which coordinates to a cadmium(II) ion in the subsequent reaction step to give the first example of a six-coordinate phthalocyanine analogue containing a divalent
Fabiola N Velazquez et al.
Scientific reports, 9(1), 3010-3010 (2019-03-01)
Glioblastoma multiforme is considered to be one of the most aggressive types of tumors of the central nervous system, with a poor prognosis and short survival periods of ~ one year. The current protocol for glioblastoma treatment includes the surgical
Juan Huang et al.
Guang pu xue yu guang pu fen xi = Guang pu, 29(1), 207-210 (2009-04-24)
In decades, metallo-phthalocyanines (MPcs) have undergone a renaissance because of their singular and unconventional physical properties. However, for the successful application of MPcs in practical devices, it is important to disperse MPc molecules into solid state matrix to fabricate MPc
A P Kumar et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 53A(12), 2033-2039 (1998-01-23)
A zero-order normal coordinate analysis was made for p-, m- and o-dicyanobenzenes and their deuterated isomers by transferring the force constants from Part I. The observed and calculated frequencies agree with an average error of 18.7 cm-1, demonstrating the transferability
An estimation of the sublimation rate of o-phthalodinitrile and acrylamide during filter sampling.
S Kanno
Industrial health, 23(2), 167-170 (1985-01-01)