Merck
521205
Sigma-Aldrich
4-Ethynyl-1-fluoro-2-methylbenzene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
FC6H3(CH3)C≡CH
CAS番号:
分子量:
134.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5210 (lit.)
bp
169-170 °C (lit.)
密度
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1cc(ccc1F)C#C
InChI
1S/C9H7F/c1-3-8-4-5-9(10)7(2)6-8/h1,4-6H,2H3
InChI Key
GSGKOWLZNQXGAI-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-Ethynyl-1-fluoro-2-methylbenzene has been reported to afford 1,4-disubstituted 1,2,3-triazole on reaction with azide under typical Cu(I)-catalyzed azide alkyne cycloaddition (CuAAC) conditions.[1]
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
100.0 °F - closed cup
引火点(℃)
37.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
521205-VAR:
521205-5G:
521205-1G:
521205-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Janina Moeker et al.
Journal of medicinal chemistry, 57(8), 3522-3531 (2014-04-03)
Carbonic anhydrase IX (CA IX) is a target for hypoxic cancer therapies, and the discovery of CA IX selective ligands is imperative for the development of these agents. Primary sulfonamides are broad specificity inhibitors of CA enzymes, while secondary sulfonamides