Merck
520942
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzaldehyde diethyl acetal
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CH(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
259.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.5156 (lit.)
bp
116 °C/0.7 mmHg (lit.)
密度
1.285 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOC(OCC)c1ccccc1Br
InChI
1S/C11H15BrO2/c1-3-13-11(14-4-2)9-7-5-6-8-10(9)12/h5-8,11H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
APDGYQVYBWGBSD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.0 °F - closed cup
引火点(℃)
112.8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
520942-BULK:
520942-VAR:
520942-10ML:
520942-50ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stereoselective synthesis of 2, 3-epoxy alcohols mediated by a remote sulfinyl group.
Ruano JLG, et al.
Tetrahedron, 66(8), 1581-1585 (2010)
New stibines containing acetal and formyl group: Platinum complex and unexpected oxastibol derivative.
Sharma P, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 691(4), 579-584 (2006)