Merck
652652
Sigma-Aldrich
2-Bromobenzaldehyde ethylene acetal
96%
別名:
2-(2-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9BrO2
CAS番号:
分子量:
229.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.569 (lit.)
密度
1.535 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Brc1ccccc1C2OCCO2
InChI
1S/C9H9BrO2/c10-8-4-2-1-3-7(8)9-11-5-6-12-9/h1-4,9H,5-6H2
InChI Key
IWSGKSUCFVOWQU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>249.8 °F
引火点(℃)
> 121 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
652652-BULK:
652652-VAR:
652652-5G:
652652-25G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Polina Novoseltseva et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(10), 2276-2284 (2020-01-04)
New chiral N,C-chelate organoboron compounds based on benzylideneamines (bza) with the general formula of B(bza-R)Mes2 (R=H or Me; Mes=mesityl) are reported. A chiral substituent group R- or S-CH(CH3 )Ph (Ph=phenyl) was introduced to the imine center, which imposed a previously