Merck
520810
Sigma-Aldrich
パラジウム ブラック
greener alternative
99.95% trace metals basis
別名:
沈殿パラジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Pd
CAS番号:
分子量:
106.42
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99.95% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
40-60 m2/g
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI Key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
パラジウムブラック(99.95%、微量金属ベース)は、表面積が約47m2g−1と大きい触媒として、さまざまな持続可能な用途で使用できます。[1]性能良好な陽極触媒として使用でき、高分子交換膜(PEM)をベースとした燃料セルにも使用できます。[2]また、水素化分解反応において、炭素担持パラジウムの代替触媒として使用できます。[3]
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
520810-1G:
520810-VAR:
520810-5G:
520810-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Palladium black as model catalyst in the hydrogenolysis of CCl2F2 (CFC-12) into CH2F2 (HFC-32)
Van de Sandt E, et al.
Applied Catalysis A: General, 155(1), 59-73 (1997)
Freestanding palladium nanosheets with plasmonic and catalytic properties
Huang X, et al.
Nature Nanotechnology, 6(1), 28-28 (2011)
The behavior of palladium catalysts in direct formic acid fuel cells
Zhu Y, et al.
Journal of Power Sources, 139(1-2), 15-20 (2005)
Stefano Nicolai et al.
The Journal of organic chemistry, 78(8), 3783-3801 (2013-03-21)
Tetrahydrofurans and pyrrolidines are among the most important heterocycles found in bioactive compounds. Cyclization-functionalization domino reactions of alcohols or amines onto olefins constitute one of the most efficient methods to access them. In this context, oxy- and aminoalkynylation are especially
Meng Wang et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(16), 2574-2577 (2013-03-15)
A novel Pd/Cu catalyzed domino reaction for the synthesis of functionalized pyrrolo[1,2-b]pyridazines from readily accessible (hetero)aryl propargyl alcohols and 1-amino-2-bromopyrroles was developed. This cascade process involves a Sonogashira cross-coupling reaction, an isomerization and an intramolecular condensation.