Merck
519596
Sigma-Aldrich
4-アミノ-3-クロロベンゾニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥19,200
¥19,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥19,200
About This Item
化学式:
H2NC6H3(Cl)CN
CAS番号:
分子量:
152.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥19,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
102-105 °C (lit.)
官能基
chloro
nitrile
SMILES記法
Nc1ccc(cc1Cl)C#N
InChI
1S/C7H5ClN2/c8-6-3-5(4-9)1-2-7(6)10/h1-3H,10H2
InChI Key
OREVCMGFYSUYPX-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
519596-BULK:
519596-25G:4548173165134
519596-VAR:
519596-5G:4548173165141
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Crystal structures of Pigment Red 170 and derivatives, as determined by X-ray powder diffraction.
Martin U Schmidt et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(8), 1313-1317 (2006-01-21)
K Tsuji et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 40(9), 2399-2409 (1992-09-01)
Various 2'-phenoxymethanesulfonanilide derivatives were synthesized and evaluated for antiinflammatory and analgesic activities. Some compounds bearing an electron-attracting substituent at the 4'-position strongly inhibited adjuvant-induced arthritis in rats and acetic acid-induced writhing syndrome in mice without causing gastro-intestinal irritation. Among them
Australian Journal of Chemistry, 35, 328-328 (1982)