Merck
714577
Sigma-Aldrich
2-アミノ-4-ピリジニルメタノール
97%
別名:
2-アミノ-4-(ヒドロキシメチル)ピリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 G
¥11,000
¥11,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 G
¥11,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H8N2O
CAS番号:
分子量:
124.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥11,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
80-84 °C
官能基
hydroxyl
SMILES記法
Nc1cc(CO)ccn1
InChI
1S/C6H8N2O/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6/h1-3,9H,4H2,(H2,7,8)
InChI Key
ZRJJXXDQIQFZBW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
714577-VAR:
714577-1G:
714577-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)