Merck
518700
Sigma-Aldrich
2-ブロモ-4-(トリフルオロメチル)アニリン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(CF3)NH2
CAS番号:
分子量:
240.02
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.524 (lit.)
bp
109-110 °C/10 mmHg (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(cc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3N/c8-5-3-4(7(9,10)11)1-2-6(5)12/h1-3H,12H2
InChI Key
QKRJIXSZTKOFTD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
518700-BULK:
518700-VAR:
518700-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
G B Scarfe et al.
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 28(4), 373-388 (1998-05-30)
1. The metabolic fate and urinary excretion of 2-bromo-4-trifluoromethylaniline has been studied in rat using 19F-NMR spectroscopic and directly coupled HPLC-NMR-MS methods. The compound was dosed to Sprague-Dawley rats (50 mg kg-1, i.p.) and urine collected over 0-8, 8-24 and