アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5030 (lit.)
bp
214-218 °C (lit.)
密度
1.4160 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(cc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5ClF3N/c8-5-3-4(7(9,10)11)1-2-6(5)12/h1-3H,12H2
InChI Key
MBBUTABXEITVNY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
578568-25G:
578568-VAR:
578568-5G:
578568-BULK:
試験成績書(COA)