Merck
516732
Sigma-Aldrich
2-メルカプトエタノール
別名:
2ME, β-メルカプトエタノール, 2-ヒドロキシエチルメルカプタン, BME, チオエチレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HSCH2CH2OH
CAS番号:
分子量:
78.13
Beilstein:
773648
EC Number:
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
蒸気密度
2.69 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 20 °C)
expl. lim.
18 %
濃度
14.3 M (pure liquid)
屈折率
n20/D 1.500 (lit.)
bp
157 °C (lit.)
密度
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCCS
InChI
1S/C2H6OS/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI Key
DGVVWUTYPXICAM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
BME is suitable for reducing protein disulfide bonds prior to polyacrylamide gel electrophoresis and is usually included in a sample buffer for SDS-PAGE at a concentration of 5%. Cleaving intermolecular (between subunits) disulfide bonds allows the subunits of a protein to separate independently on SDS-PAGE. Cleaving intramolecular (within subunit) disulfide bonds allows the subunits to become completely denatured so that each peptide migrates according to its chain length with no influence due to secondary structure.
法的情報
Arkema社製品
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Liver,Heart
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
毒物
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
516732-1L:
516732-5L:
516732-100ML:
516732-BULK:
516732-VAR:
516732-25ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1