Merck
516597
Sigma-Aldrich
Rink acid resin
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
別名:
(4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)hydroxymethyl]phenol, polymer-bound, Rink acid-labile (hydroxymethyl)polystyrene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
クロスリンク
1 % cross-linked with divinylbenzene
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
標識化の程度
0.5-1.5 mmol/g loading
粒径
100-200 mesh
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
alcohol
SMILES記法
C=Cc1ccccc1.C=Cc2ccc(C=C)cc2.COc3ccc(C(O)c4ccc(OCc5ccc(C=C)cc5)cc4)c(OC)c3
InChI
1S/C24H24O4.C10H10.C8H8/c1-4-17-5-7-18(8-6-17)16-28-20-11-9-19(10-12-20)24(25)22-14-13-21(26-2)15-23(22)27-3;1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9;1-2-8-6-4-3-5-7-8/h4-15,24-25H,1,16H2,2-3H3;3-8H,1-2H2;2-7H,1H2
InChI Key
XFCYBTFZHOFUSN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Acid labile resin used in Fmoc-based solid phase peptide synthesis (SPPS).
  • Mild acidic cleavage conditions lead to the release of the peptide acid where fully protected peptides can be released if desired.
  • Cleavage of the final protected peptide can be achieved in as little as 10% AcOH in DCM or 1% TFA in DCM.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
516597-VAR:
516597-5G:
516597-25G:
516597-BULK:
516597-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)