Merck
Rink acid resin 100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
Rink acid resin
Rink acid resin 100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
ニックネーム:
(4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)hydroxymethyl]phenol, polymer-bound, Rink acid-labile (hydroxymethyl)polystyrene
Products
製品区分
ブランド
品質レベル
官能基
アプリケーション
開裂条件
リンカー
鎖型
反応タイプ