Merck
516295
Sigma-Aldrich
1-Pentadecanethiol
≥97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)14SH
CAS番号:
分子量:
244.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥97%
屈折率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
325 °C (lit.)
密度
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCS
InChI
1S/C15H32S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16/h16H,2-15H2,1H3
InChI Key
IGMQODZGDORXEN-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
516295-BULK:
516295-VAR:
516295-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hongseung Yeon et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 33(19), 4628-4637 (2017-04-20)
We report an experimental investigation of the influence of molecular-level order (crystallinity) within nonpolar monolayers on hydrophobic interactions. The measurements were performed using gold film-supported monolayers formed from alkanethiols (CH
Alif Chebbi et al.
FEMS microbiology letters, 362(14) (2015-06-19)
Hydrogen sulfide (H2S) and thiols (RSH) generated by the phosphate industry cause harmful effects on human health and quality of life. The present study aims to investigate and evaluate a bacterial strain CAT37 isolated from gas-washing wastewaters in terms of
資料
アルキルチオラート、アルキルシラン、アルキルホスホン酸の自己組織化単分子層(SAMr)を利用したフォトパターニングについて紹介します。
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.