Merck
515523
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-hydroxy-2-quinolinecarboxylate
96%
別名:
Kynurenic acid ethyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥21,100
¥21,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥21,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H11NO3
CAS番号:
分子量:
217.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥21,100
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
96%
mp
216-218 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CCOC(=O)c1cc(O)c2ccccc2n1
InChI
1S/C12H11NO3/c1-2-16-12(15)10-7-11(14)8-5-3-4-6-9(8)13-10/h3-7H,2H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
UACLREXZGKWWIC-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
515523-BULK:
515523-VAR:
515523-1G:
515523-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Laura Jenkins et al.
British journal of pharmacology, 162(3), 733-748 (2010-10-21)
GPR35 is a poorly characterized G protein-coupled receptor at which kynurenic acid has been suggested to be the endogenous ligand. We wished to test this and develop assays appropriate for the study of this receptor. Human and rat orthologues of