Merck
515175
Sigma-Aldrich
トリイソプロピルシリルクロリド
technical grade, 90%
別名:
クロロトリイソプロピルシラン, TIPSCl, トリイソプロピルクロロシラン, トリイソプロピルシリルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)2CH]3SiCl
CAS番号:
分子量:
192.80
Beilstein:
1737446
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
蒸気圧
1.16 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
90%
屈折率
n20/D 1.452 (lit.)
bp
198 °C/739 mmHg (lit.)
密度
0.901 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C9H21ClSi/c1-7(2)11(10,8(3)4)9(5)6/h7-9H,1-6H3
InChI Key
KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
515175-BULK:
515175-25ML:
515175-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)