Merck
512702
Sigma-Aldrich
5-ブロモ-2-メトキシフェニルボロン酸
≥95%
別名:
3-ブロモ-6-メトキシフェニルボロン酸, 5-ブロモ-2-メトキシベンゼンボロン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H3(OCH3)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
230.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
mp
130-135 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(Br)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BBrO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
InChI Key
FVRLSHRAYPFXRQ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • 発光特性を有するピンセット様芳香族分子
  • 鈴木宮浦クロスカップリング反応
その他情報
無水物を含有します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
512702-BULK:
512702-VAR:
512702-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)