Merck
511889
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)phenyl isocyanate
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClC6H3(CF3)NCO
CAS番号:
分子量:
221.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.493 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
密度
1.441 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
FC(F)(F)c1ccc(N=C=O)c(Cl)c1
InChI
1S/C8H3ClF3NO/c9-6-3-5(8(10,11)12)1-2-7(6)13-4-14/h1-3H
InChI Key
NEURYOYRKPFLKH-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
210.2 °F - closed cup
引火点(℃)
99 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
511889-VAR:
511889-5G:
511889-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)