アッセイ
98%
mp
38-42 °C (lit.)
官能基
amine
ester
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)CNCC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H23NO4/c1-11(2,3)16-9(14)7-13-8-10(15)17-12(4,5)6/h13H,7-8H2,1-6H3
InChI Key
SMXMBXPLRFTROI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- multi-carboxylic acid-containing carbocyanine dyes[1]
- monosubstituted difunctionalized polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS) monomers[2]
- multigenerational fluorinated dendrimers[3]
- 2,6-dipyrazol-1-ylpyridine derivatives[4]
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
511323-VAR:
511323-5G:
511323-BULK:
511323-1G:
アクティブなフィルタ