Merck
510629
Sigma-Aldrich
Bis(ethylcyclopentadienyl)chromium(II)
別名:
1,1'-ジエチルクロモセン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18Cr
CAS番号:
分子量:
238.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
core: chromium
reagent type: catalyst
密度
1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Cr].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Cr/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
InChI Key
OZUJAILVLUFQME-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
エチレンの重合に用いる触媒
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
510629-BULK:
510629-5G:
510629-VAR:
510629-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)