Merck
510432
Sigma-Aldrich
6-ヘプテンニトリル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥26,000
¥26,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥26,000
About This Item
化学式:
H2C=CH(CH2)4CN
CAS番号:
分子量:
109.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥26,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
98%
屈折率
n20/D 1.433 (lit.)
bp
75-78 °C/13 mmHg (lit.)
密度
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
allyl
nitrile
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=CCCCCC#N
InChI
1S/C7H11N/c1-2-3-4-5-6-7-8/h2H,1,3-6H2
InChI Key
ZLWQKLRMIQIHKQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
6-Heptenenitrile, also known as 6-cyano-1-hexene, is an aliphatic nitrile.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
180.0 °F - closed cup
引火点(℃)
82.2 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
510432-BULK:
510432-1G:4548173164526
510432-VAR:
510432-5G:4548173164533
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)