Merck
50476
Sigma-Aldrich
ビス[4-(3,3,4,4,5,5,5-ヘプタフルオロ-2,2-ビス(トリフルオロメチル)ペンチル)フェニル]フェニルホスフィン
≥90.0%
別名:
Bis[4-(2,2-bis-(trifluoromethyl)-1H,1H,2H,2H-perfluoropentyl)phenyl]phenylphosphine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H17F26P
CAS番号:
分子量:
926.41
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥90.0%
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Fluorous synthesis
屈折率
n20/D 1.459
官能基
phosphine
SMILES記法
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(Cc1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc(CC(C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc3)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C32H17F26P/c33-23(34,25(37,38)31(53,54)55)21(27(41,42)43,28(44,45)46)14-16-6-10-19(11-7-16)59(18-4-2-1-3-5-18)20-12-8-17(9-13-20)15-22(29(47,48)49,30(50,51)52)24(35,36)26(39,40)32(56,57)58/h1-13H,14-15H2
InChI Key
JKFFEJFWOMHYDX-UHFFFAOYSA-N
法的情報
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
50476-BULK-F:
50476-VAR-F:
50476-1G-F:
50476-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)