Merck
499854
Sigma-Aldrich
Allenyltributyltin(IV)
technical grade, 80%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3]3SnCH=C=CH2
CAS番号:
分子量:
329.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
グレード
technical grade
アッセイ
80%
屈折率
n20/D 1.5 (lit.)
bp
265 °C (lit.)
密度
1.107 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=C=C
InChI
1S/3C4H9.C3H3.Sn/c3*1-3-4-2;1-3-2;/h3*1,3-4H2,2H3;1H,2H2;
InChI Key
QAHMAFPUBBWUIS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
499854-VAR:
499854-5G:4548173308746
499854-1G:4548173308739
499854-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)